Documenti fondamentali
WH0008464M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT3H antibody produced in mouse
clone 1A6, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-SPT3, Anti-SPT3L, Anti-suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUPT3H(8464)
Immunogeno
SUPT3H (AAH50384, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVVFGTTFFNFDSFIGKTDSIEIIGKSVFPYCYHNILPLLNDSGRYSLGDARRPLHETAVLVEDVVHTQLINLLQQAAEVSQLRGARVITPEDLLFLMRKDKKKLRRLLKYMFIRDYKSKIVKGIDEDDLLEDKLSGSNNANKRQKIAQDFLNSIDQTGELLAMFEDDEIDEVKQERMERAERQTRIMDSAQYAEFCESRQLSFSKKASKFRDWLDCSSMEIKPNVVAMEILAYLAYETVAQLVDLALLVRQDMVTKAGDPFSHAISATFIQYHNSAESTAACGVEAHSDAIQPCHIREAIRRYSHRIGPLSPFTNAYRRNGMAFLAC
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)