WH0007350M1
Monoclonal Anti-UCP1 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SLC25A7, Anti-UCP, Anti-uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCP1(7350)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PVDVVKTRFINSPPGQYKSVPNCAMKVFTNEGPTAF