WH0006887M1
Monoclonal Anti-TAL2 antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-T-cell acute lymphocytic leukemia 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAL2(6887)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IPTHPPDKKLSKNETLRLAMRYINFLVKVLGEQSLQQTGVAAQGNILGLFPQGPHLPGLEDRTLLENYQVPSPGPSHHIP
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)