WH0005610M1
Monoclonal Anti-EIF2AK2 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EIF2AK1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2, Anti-MGC126524, Anti-PKR, Anti-PRKR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF2AK2(5610)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MAGDLSAGFFMEELNTYRQKQGVVLKYQELPNSGPPHDRRFTFQVIIDGREFPEGEGRSKKEAKNAAAKLAVEILNKEKKAVSPLLLTTTNSSEGLSMGN