WH0004790M1
Monoclonal Anti-NFKB1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686C01211, Anti-EBP1, Anti-KBF1, Anti-MGC54151, Anti-NFKBp105, Anti-NFKBp50, Anti-NFkappaB, Anti-nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (p105)
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDNYEVSGGTVRELVEALRQMGYTEAIEVIQAASSPVKTTSQAHSLPLSPASTRQQIDELRDSDSVCDSGVETSFRKLSFTESLTSGASLLTLNKMPHDYGQEGPLEGKI
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)