TANKSDS2ASM
Modulo automatico di sanitizzazione (ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with SDS
Descrizione generale
Da usare con i sistemi di stoccaggio e distribuzione di acqua pura SDS 500.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Lampada UV a 254 nm ad azione germicida.