WH0004149M1
Monoclonal Anti-MAX antibody produced in mouse
clone 4E10-1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC10775, Anti-MGC11225, Anti-MGC18164, Anti-MGC34679, Anti-MGC36767, Anti-MYC associated factor X, Anti-orf1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E10-1A9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAX(4149)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSDNDDIEVESDADKRAHHNALERKRRDHIKDSFHSLRDSVPSLQGEKASRAQILDKATEYIQYMRRKNHTHQQDIDDLKRQNALLEQQVRALEKARSSAQLQTNYPSSDNSLYTNAKGSTISAFDGGSDSSSESEPEEPQSRKKLRMEAS