Documenti fondamentali
WG80
Sigma-Aldrich
Wright-Giemsa Stain, Modified
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3