Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 972.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 4’750.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Note: This venom is distinguishable from L.q. hebraeus (V1755) electrophoretically. This may be due in part to the presence of ToxinV in the North African venom.
Application
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus (north Africa) has been used to monitor stimulation levels and to test its effect on receptor responses in slowly adapting (SA) abdominal stretch receptor neurons.[1] It has also been used to test its effect on γ-aminobutyric acid (GABA) release in the isolated synapse of crayfish.[2]
Biochem/physiol Actions
Scorpion venom from Leiurus quinquestriatus has high levels of zinc and manganese.[3] It elicits harmful effects and is reported to induce cytotoxicity and enhance apoptosis in cancer cell lines.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?