Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 314.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Sea nettle, Chrysaora quinquecirrha venom (CQV), is toxic to the cardiac, respiratory, renal, and hepatic systems in animal models.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), lyophilized powder | description - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?