V105
S(−)-Verapamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −6.1°, c = 0.1 in ethanol(lit.)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >30 mg/mL
ethanol: soluble
Stringa SMILE
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m0../s1
ICKXRKHJKXMFLR-LPCSYZHESA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox