UC282
6β-Hydroxytestosterone
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β, 17β,-Dihydroxyandrost-4-en-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white to off-white
Punto di fusione
≥205 °C
Solubilità
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges