Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 600.00 CHF 510.00 |
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1080.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
CHF 510.00
Prezzo di listinoCHF 600.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
4-Hydroxymephenytoin,
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
153-154 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
InChI key
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C19 metabolite of mephenytoin.
Application
4-Hydroxymephenytoin has been used for developing ultra performance LC (UPLC)- tandem mass spectrometry (MS/MS) assays for evaluating cytochrome P450 (CYP) probe drugs and their relevant metabolites in human urine or plasma samples. 4-hydroxymephenytoin has also been used for developing sub-2-micron particle LC/MS/MS-based methods for analyzing CYP450 probe substrate metabolites.
Biochem/physiol Actions
4-Hydroxymephenytoin catabolism displays genetic polymorphism and is a direct indicator of Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) activity. Detection and quantification of 4-hydroxymephenytoin in biological samples by HPLC method is well optimized.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color white to beige | color white to off-white |
| mp 153-154 °C | mp - | mp - | mp 185-185.9 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxymephenytoin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?