Vai a
SML1906
AS1517499
≥98% (HPLC), STAT6 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-[[2-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-[(phenylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarboxamide, 4-(Benzylamino)-2-{[2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)ethyl]amino}pyrimidine-5-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 136.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 496.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20ClN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.86
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 136.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
AS1517499, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(CCNC2=NC=C(C(N)=O)C(NCC3=CC=CC=C3)=N2)=CC=C1O
InChI
1S/C20H20ClN5O2/c21-16-10-13(6-7-17(16)27)8-9-23-20-25-12-15(18(22)28)19(26-20)24-11-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,10,12,27H,8-9,11H2,(H2,22,28)(H2,23,24,25,26)
InChI key
OZRMEKAUZBKTTC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AS1517499 is a potent STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6) inhibitor (IC50 = 21 nM against IL-4-dependent reporter activity) that selectively prevents anti-CD3- & IL-4-induced T-helper cell 2 (Th2) differentiation of mouse spleen T cells (IC50 = 2.3 nM), without affecting anti-CD3- & IL-12-induced Th1 differentiation. AS1517499 in vivo effecicacy is demonstrated in various animal models of immunological disorders, including the autoimmune Graves′ disease, antigen-induced bronchial hypercontractility (10 mg/kg i.p.). AS1517499 treatment (10 mg/kg/day i.p.) following early gliomagenesis blockage by a CSF-1R inhibitor is also shown to greatly prolong the survival rate when compared with CSF-1R inhibition alone in a murine model of PDGF-driven glioma (PDG).
AS1517499 is a potent STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6) inhibitor.
AS1517499 moderately inhibits the expression of RhoA (ras homolog family member A). Overexpression of RhoA protein is associated with allergic bronchial asthma.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)