Documenti fondamentali
TTR010
Sigma-Aldrich
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
Scegli un formato
25 EA
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 267.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human liver (tissue containing reticular fibers)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Componenti
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Note legali
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)