Documenti fondamentali
TMO95040452
Piastra Nunc® 96 DeepWell, non trattata
untreated, polystyrene, non-sterile, without lid, natural, case of 50 ea
Sinonimo/i:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate, sample processing plate, sample storage plate
Scegli un formato
50 EACH
CHF 519.00
CHF 519.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
CHF 519.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
CHF 519.00
Check Cart for Availability
Materiali
natural
polypropylene
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 95040452
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 well
Colore
natural
Compatibilità
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
Descrizione generale
Piastre con fondo arrotondato Nunc® 96 DeepWell
  • Esclusivo disegno ad altezza ridotta con tecnologia dei pozzetti condivisi per aumentarne il volume
  • Capacità volumetrica di 1,3 e 2,0 mL
  • Ottima capacità di stoccaggio e migliore miscelazione
  • La forma con il fondo arrotondato riduce la ritenzione di liquido
  • Per una conservazione in sicurezza sono disponibili tappi per i pozzetti; protrusione minima in ciascun pozzetto
  • Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni della chimica combinatoria e delle librerie
  • Resistenti alla maggior parte delle sostanze chimiche, dei solventi e alcoli usati nella chimica combinatoria
  • Ampiamente usate per la proliferazione di batteri e lieviti
  • Facili da usare con strumenti per la gestione automatica dei campioni
  • Griglia alfanumerica per una rapida identificazione dei campioni
  • Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni delle librerie della chimica combinatoria
  • Sigillabili con tappi dei pozzetti e nastro adesivo
  • Ideali per le piastre di raccolta per le piastre filtro Nunc
Note legali
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)