Documenti fondamentali
TMO369639
CryoBox Nalgene®
for 1.0-1.8 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 48 ea
Sinonimo/i:
cryovial storage box, freezer storage
Scegli un formato
48 EACH
CHF 828.00
CHF 828.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EACH
CHF 828.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.12
CHF 828.00
Check Cart for Availability
Materiali
cardboard
polycarbonate
Confezionamento
case of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 369639
Descrizione generale
Per la conservazione a temperatura ultra-bassa di fiale criogeniche in freezer meccanici o ad azoto liquido. Intervallo di temperature utilizzabili: −da 196 a +121 °C. I numeri impressi sul sistema con griglia nella scatola corrispondono ai numeri stampati sul coperchio. Il coperchio è fissato nella scatola quindi le scritte corrispondono sempre. È possibile scrivere a pennarello sulle scatole.
Note legali
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)