Documenti fondamentali
TMO3665-0025
Nalgene® economy graduated cylinder
PMP, volume 25 mL, case of 18 ea
Sinonimo/i:
PMP graduated cylinder, PMP graduated flask
Scegli un formato
18 EACH
CHF 180.00
CHF 180.00
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
18 EACH
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 180.00
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Materiali
PMP
Confezionamento
case of 18 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3665-0025
Capacità
25 mL
Volume
25 mL
Descrizione generale
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)