Documenti fondamentali
TMO312759-0001
Nalgene® 40 μL tip for dropper Bottle
low-density polyethylene, diam. 11.22 mm, push fit, case of 2000 ea
Sinonimo/i:
dispensing tip, dropper tip
Scegli un formato
2000 EACH
CHF 342.00
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2000 EACH
CHF 342.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Materiali
low-density polyethylene
Confezionamento
case of 2000 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 312759-0001
Diametro
11.22 mm
Descrizione generale
Carry out biotech applications with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dispensing Tips for Dropper Bottles, which feature precise drip control. Use with Nalgene LDPE Dropper bottles and Colored PP Closures.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)