Documenti fondamentali
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
Sinonimo/i:
carboy with spigot, media storage bottle
Scegli un formato
6 EACH
CHF 2’090.00
CHF 2’090.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EACH
CHF 2’090.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 2’090.00
Check Cart for Availability
Materiali
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
Confezionamento
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2322-0020
Volume
9 L
9000 mL
Descrizione generale
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)