TMO140250
Nunc® EasyFill Cell Factory System
2 layer, polystyrene, surface area 1264 cm2, sterile, vented, case of 6 ea
Sinonimo/i:
closed cell system layered storage rack, closed cell system rack
Scegli un formato
CHF 765.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 765.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
vented
Confezionamento
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 140250
Area superficiale
1264 cm2
Tipo di binding
Nunclon Delta surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- "Out of the box" system with no accessories required.
- Large, vented screw closure for easy handling
- Versatile port design allows for pouring and aseptic filling.
- Fill and empty five times faster compared to T175 flasks.
- Enhances productivity by enabling faster operations.
- Fast start-up with a simple pour of media and cells into the large opening.
- Versatile port facilitates pouring and aseptic filling techniques.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)