T9950
Tau-352 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Human Tau Protein
Scegli un formato
CHF 556.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 556.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
36.8 kDa
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)