Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 179.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14NNaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6836595
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H15NO3S.Na/c1-12-2-6-15(7-3-12)18-16-8-4-14-11-17(22(19,20)21)9-5-13(14)10-16;/h2-11,18H,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
QZZGQOXRGFDEJP-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluorescent probe for the conformational state of proteins.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?