T9573
Anti-phospho-Tyrosine Hydroxylase (pSer40) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous glycerol solution
impiego
sufficient for 10 blots
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000
western blot: 1:1000 using lysates of PC-12 Cells stimulated by Okadaic Acid (1 μM for 60 minutes)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer40)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3