T9179
Terrific Broth
EZMix powder microbial growth medium
Sinonimo/i:
TB media
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
TB; quick dissolve, dust-free formulation
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
agriculture
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Terrific broth has been used:
- as a medium for selective growth of E.coli BL21 (DE3) V2RpRARE expressing MLL SET (nuclear proto-oncogene) domain in pET28GST-LIC
- to grow BL21 (DE3) cells containing plasmid expressing IL-8 (interleukin-8)
- Terrific broth is also suitable for use in bacterial suspension (Bacillus subtilis strain 1085B)
Caratteristiche e vantaggi
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- A budget-friendly alternative to liquid
- Modified formulation (without glycerol)
- Easy scale-up using larger package sizes
Componenti
23.6g/L Yeast Extract
11.8g/L Tryptone
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.