T8453
Anti-β-Tubulin II antibody, Mouse monoclonal
clone 7B9, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-TUBB2, Anti-Tubulin, β2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB2B(347733)
mouse ... Tubb2b(73710)
rat ... Tubb2b(291081)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunolabelling
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1