T7927
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from Streptococcus faecalis
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
Sinonimo/i:
L-(−)-Tyrosine Apodecarboxylase, L-Tyrosine Carboxy-lase apoenzyme, TAD
Scegli un formato
CHF 318.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 318.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptococcus faecalis
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività specifica
≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)