Vai a
T6754
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%, solid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 197.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H12N2O7PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.18
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
CHF 197.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
InChI key
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7625I2753C0985
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)