T6638
Tolnaftate
Sinonimo/i:
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
white to off-white
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?