T5955
3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4,5,6-Tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one hydrate, MB7
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
light brown to brown
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Oc1ccc2C(=O)c3ccc(O)c(O)c3Oc2c1O
InChI
1S/C13H8O6.H2O/c14-7-3-1-5-9(16)6-2-4-8(15)11(18)13(6)19-12(5)10(7)17;/h1-4,14-15,17-18H;1H2
ZFTTXYRPFMYDRT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)