Key Documents
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
Sinonimo/i:
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.39
Beilstein:
178604
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)