T5133
Tricosane
~99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)21CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.63
Beilstein:
1756000
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Saggio
~99%
P. ebollizione
199-200 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?