Documenti
T4805
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-TPO
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... THPO(7066)
Immunogeno
recombinant human TPO.
Stato fisico
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline
Nota sulla preparazione
Purified using protein G affinity chromatography.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3