T4930
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-TPO
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Thpo(21832)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol