Documenti fondamentali
T4541
Supelco
Glass tubes for tube gels
I.D. × L 0.5 mm × 7.5 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Diam. int. × lungh.
0.5 mm × 7.5 cm
Caratteristiche e vantaggi
Although the tubes listed below have different inside diameters, they all have the same 3.0 mm outside diameter. This makes the tubes less fragile and easier to handle.
Compatibilità
The 7.5 cm tubes fit the mini electrophoresis unit, and the 13.5 cm tubes fit the standard-size unit.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)