T4446
N-Acetyl-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
non-animal source
Saggio
≥98.5%
Stato
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Ajinomoto
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, heavy metals, tested
Punto di fusione
149-152 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 25 mg/mL
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?