T3699
Monoclonal Anti-T7 tag, Peroxidase conjugate antibody produced in mouse
2.0-3.0 mg/mL, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T7 Tag
Forma fisica
lyophilized powder
Concentrazione
2.0-3.0 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
Stato fisico