T3320
Anti-γ-Tubulin (AK-15) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
human, frog, rat
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol-acetone fixed, cultured rat, RAT-2 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 1:5,000 using Xenopus eggs extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
rat ... Tubg1(252921) , Tubg2(680991)
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blot.
- Immunofluorescence.
- western blotting
- immunocytochemistry (immunofluorescence staining
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.