Documenti fondamentali
T1906
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 200 μL, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 200 ea (Trays)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Volume massimo
200 μL
Descrizione generale
For loading tube gels and slab gels 0.6 mm or thicker. Mark at 5 μl gives visual confirmation of proper pipet operation. Each tray contains 10 × 20 tips
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)