T1567
Tertiapin-Q trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
[Gln13]-Tertiapin, Ala-Leu-Cys-Asn-Cys-Asn-Arg-Ile-Ile-Ile-Pro-His-Gln-Cys-Trp-Lys-Lys-Cys-Gly-Lys-Lys-NH2 [Disulfide bridges 3–14, 5–18], TPNQ
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KCNJ1(3758)
mouse ... KCNJ1(56379)
rat ... KCNJ1(24521)
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
WGK 3