Vai a
T0675
[D-Ala2]-Deltorphin II
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-Gly amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H54N8O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
782.88
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
CHF 115.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C38H54N8O10/c1-20(2)31(37(55)41-19-29(40)48)46-38(56)32(21(3)4)45-35(53)27(15-16-30(49)50)43-36(54)28(18-23-9-7-6-8-10-23)44-33(51)22(5)42-34(52)26(39)17-24-11-13-25(47)14-12-24/h6-14,20-22,26-28,31-32,47H,15-19,39H2,1-5H3,(H2,40,48)(H,41,55)(H,42,52)(H,43,54)(H,44,51)(H,45,53)(H,46,56)(H,49,50)/t22-,26+,27+,28+,31+,32+/m1/s1
InChI key
NUNBRHVOPFWRRG-RCEFDBTISA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective δ2 opioid receptor agonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8147M6638L9133
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprd1(18386), Oprm1(18390)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
mouse ... Oprd1(18386)
pig ... PDYN(445529)
rat ... Oprd1(24613)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)