T0267
3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
≥95%
Sinonimo/i:
Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Punto di fusione
69-73 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H2
HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves