Documenti fondamentali
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Sinonimo/i:
Synthware P291200
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P291200
diam. × alt.
150 mm × 75 mm
Volume
900 mL
Descrizione generale
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
Applicazioni
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)