Documenti fondamentali
SYNP191025
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Synthware P191025, Pasteur pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P191025
Capacità bottiglia
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Pipets, Single Volume, Class A, 25mL
Applicazioni
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)