SRP6495
IGF 1R/CD221 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
IGF-1R, IGFIR, IGFR, IGFⅠR, Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) Receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
β subunit calculated mol wt 23 kDa
A subunit calculated mol wt 80 kDa
single-chain calculated mol wt 104 kDa
35 kDa
observed mol wt 120 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
observed mol wt 80 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)