SRP6317
C1 Esterase inhibitor from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
C1-inhibiting factor, Complement C1 esterase inhibitor, Esterase inhibitor C-1, Plasma protease C1 inhibitor, Serpin G1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
100 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... Serpin G1(710)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3