SRP6256
VEGF-C human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Flt4-L, VRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.15-0.7 μg/mL
PM
calculated mol wt 15 kDa
observed mol wt 18-23 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Thr 103 is the predicted N-terminus .)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGF-C(7424)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)