SRP6247
BAFF human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥96% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BAFF, BLYS, CD257, DTL, TALL-1, THANK, TNFSF13B, TNFSF20, ZTNF4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥96% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
calculated mol wt 17.2 kDa (DTT-reduced protein migrates as a 19 kDa polypeptide.)
observed mol wt 19 kDa (DTT-reduced.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BAFF(10673)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)