The protein concentration of Product No. SRP6145, linear tetra-ubiquitin human, lot 7C01L64260, is 1 mg/mL.
SRP6145
linear tetra-ubiquitin human
Sinonimo/i:
Ub4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Stato
liquid
PM
34.8 kDa (His Tagged)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Could you please provide the protein concentration of Product No. SRP6145, linear tetra-ubiquitin human, lot 7C01L64260?
1 answer-