SRP6105
MDH from bacteria
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ECK3225, JW3205, Malate dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
34.9 kDa (336 aa, 1-312 aa + NT His Tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli ... MDH(947854)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3